Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Crésolphtaléine complexone, indicateur
Code produit 11396676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396676 5 g 5g
11386676 1 g 1g
11306686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396676 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L03859.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    68.65€ / 5g
    Économisez 15.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
Indicator for complexometric titration of Mg, Ca, Sr and Ba. It is used as an alkaline earth metal ion indicator. Suggested to be colorless at pH 11, but turns pink in the presence of alkaline earth metals. Also utilized in an auto analyzer to determine serum calcium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Indicateur de titration complexométrique de Mg, Ca, Sr et Ba. Il est utilisé comme indicateur d’ions métalliques alcalins. Il est suggéré d’être incolore à pH 11, mais il devient rose en présence de métaux alcalins de la terre. Également utilisé dans un analyseur automatique pour déterminer le calcium sérique.
Solubilité
Soluble dans le NaOH (50 mg/ml), l’ammoniac aqueux et les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2411-89-4
Formule moléculaire C32H32N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 636.61
Numéro MDL MFCD00005911
Clé InChI IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-cresolphthalein complexone, phthalein purple, cresolphthalexon, o-cresolphthalexon, phthalein complexon, o-cresolphthalein complexon, cresolphthalein complexon, metal phthalein, cresolphthalein complexone, unii-a4p6737i7f
CID PubChem 75485
Nom IUPAC Acide 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthylphényl]-3-oxo-2-benzofurane-1-yl]-2-hydroxy-3-méthylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresolphthalein complexone
Point de fusion ∽198°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 381994
Informations sur la solubilité Soluble in NaOH (50mg/ml),aqueous ammonia,and organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 636.62
Qualité Indicateur