Learn More
Thermo Scientific Chemicals Complexone o-crésolphtaléine, pur
Code produit 10295850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295850 25 g Flacon en verre -
10285850 5 g Flacon en verre -
10269413 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10295850 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 182440250
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2411-89-4
Formule moléculaire C32H32N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 636.61
Numéro MDL MFCD00005911
Clé InChI IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
CID PubChem 75485
Nom IUPAC Acide 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthylphényl]-3-oxo-2-benzofurane-1-yl]-2-hydroxy-3-méthylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresolphthalein Complexone
Point de fusion 181.0°C
Note relative au nom Pure
Spectre IR Authentique
Lambda max. 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Perte à la dessiccation 10% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité As indicator for complexometry: Passes Test
Spectrométrie UV Complies
Merck Index 15, 2566
Couleur Marron à blanc
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 636.6
Qualité Pures