Learn More
o-Crésolphtaléine Complexone, TRC
Code produit 30133772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133772 100 mg 100mg
30132520 500 mg 500mg
30006348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC782150100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2411-89-4
Formule moléculaire C32 H32 N2 O12
Poids moléculaire (g/mol) 636.6
Synonyme 3',3' '-Bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-5',5' '-dimethyl-phenolphthalein;N,N'-[(3-Oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene]]bis[N-(carboxymethyl)glycine];3,3'-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolphthalein;3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolphthalein;
Nom IUPAC 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthyl-phényl]-3-oxo-isobenzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-méthyl-phényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acide acétique
SMILES O=C(O)CN(CC(=O)O)CC=1C=C(C=C(C1O)C)C2(OC(=O)C=3C=CC=CC32)C=4C=C(C(O)=C(C4)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresolphthalein Complexone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H32N2O12/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Poids de la formule 636.1955