Learn More
o-crésolphtaléine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415353 10 g 10g
11425353 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12899.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 596-27-0 | C22H18O4 | 346.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-27-0
Formule moléculaire C22H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 346.38
Numéro MDL MFCD00005912
Clé InChI CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-cresolphthalein, cresolphthalein, 3,3'-dimethylphenolphthalein, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl, 3',3-dimethylphenolphthalein, o-cresolphalein, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl isobenzofuran-1 3h-one, unii-xou2d9049g, phenolphthalein, 3',3-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-m-tolyl phthalide
CID PubChem 68995
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresolphthalein
Point de fusion 223°C to 225°C
Quantité 10 g
Beilstein 310554
Merck Index 14,2576
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-3-méthylphényle)-1,3-dihydro-2-benzofurane-1-one
Poids de la formule 346.39