Learn More
O-dé-phényl Ostarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-De-phenyl Ostarine |
| CAS | 316373-94-1 |
| Formule moléculaire | C12 H11 F3 N2 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (2S)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11F3N2O3/c1-11(20,6-18)10(19)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4,18,20H,6H2,1H3,(H,17,19)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@](O)(CO)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | (2S)-N-[4-acyo-3-(trifluorométhyl)phényl]-2,3-dihydroxy-2-méthylpropanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.223 |
| Poids de la formule | 288.072 |