Learn More
O-Desméthyl Indométacine-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-Desmethyl Indomethacin-d4 |
| CAS | 1189916-55-9 |
| Formule moléculaire | C18H10D4ClNO4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-(4-Chlorobenzoyl-d4)-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 5-Hydroxy- |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H14ClNO4/c1-10-14(9-17(22)23)15-8-13(21)6-7-16(15)20(10)18(24)11-2-4-12(19)5-3-11/h2-8,21H,9H2,1H3,(H,22,23)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | O=C(C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])Cl)N2C3=CC=C(O)C=C3C(CC(O)=O)=C2C |
| Nom IUPAC | acide 2-(1-(4-chlorobenzoyl-2,3,5,6-d4)-5-hydroxy-2-méthyl-1H-indol-3-yl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 347.79 |
| Poids de la formule | 347.09 |