Learn More
O-Desmethyl Mebeverine Acid, TRC
Code produit 30008716
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008716 10 mg 10mg
30008289 1 mg 1mg
30004057 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29205510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586357-02-0
Formule moléculaire C15 H23 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Synonyme Desmethyl Mebeverine Acid
Nom IUPAC 4-[ethyl-[2-(4-hydroxyphenyl)propyl]amino]butanoic acid
SMILES CCN(CCCC(=O)O)CC(C)c1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Desmethyl Mebeverine Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO3/c1-3-16(10-4-5-15(18)19)11-12(2)13-6-8-14(17)9-7-13/h6-9,12,17H,3-5,10-11H2,1-2H3,(H,18,19)
Poids de la formule 265.1678
Pourcentage de pureté >95%