Learn More
O-Desméthyl métoprolol, TRC
Code produit 30136862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136862 25 mg 25mg
30010643 10 mg 10mg
30005854 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136862 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29207325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62572-94-5
Formule moléculaire C14 H23 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 253.34
Synonyme (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP)
Nom IUPAC 1-[4-(2-hydroxyéthyl)phénoxy]-3-(propane-2-ylamino)propane-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
Poids de la formule 253.1678