Learn More
(+)-O-Desméthyl-N,N-bisdésméthyl Tramadol, TRC
Code produit 30350441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350441 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2911551MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyltramadol
CAS 1235568-21-4
Formule moléculaire C13 H19 N O2
Quantité 1 mg
Synonyme Phenol, 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]-, 3-[(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol, (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl tramadol, (R,R)-N,N,O-Tridesmethyltramadol
Formule InChI InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m1/s1
SMILES NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Nom IUPAC 3-[(1R,2R)-2-(aminométhyl)-1-hydroxycyclohexyl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 221.3
Poids de la formule 221.1416