Learn More
Chlorhydrate d'O-déméthyltramadol-d6, TRC
Code produit 30366573
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366573 1 mg 1mg
30352495 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30366573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2947431MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Desmethyl-cis-tramadol-d6 hydrochloride
CAS 1261393-87-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 H17 D6 N O2 . H Cl
Quantité 1 mg
Synonyme O-Desmethyltramadol-d6
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1/i1D3,2D3;
SMILES O[C@]1(C2=CC=CC(O)=C2)CCCC[C@@H]1CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl
Nom IUPAC rel-3-[(1R,2R)-2-[(diméthyl-d3 amino)méthyl]-1-hydroxycyclohexyl]-phénol, monochlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 291.8
Poids de la formule 291.764
Pourcentage de pureté >95