Learn More
O-Desmorpholinopropyl Gefitinib, TRC
Code produit 30136280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136280 100 mg 100mg
30134624 25 g 25g
30009612 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136280 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD296830100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 184475-71-6
Formule moléculaire C15 H11 Cl F N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 319.72
Synonyme 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine, O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Nom IUPAC 4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-méthoxyquinazoline-6-ol
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20)
Poids de la formule 319.0524