Learn More
O-Desmorpholinopropyl-O-méthyl-géfitinib, TRC
Code produit 30136563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136563 100 mg 100mg
30135483 10 mg 10mg
17931335 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136563 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD296840100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153437-78-6
Formule moléculaire C16H13ClFN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 333.74
Synonyme 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Nom IUPAC N-(3-chloro-4-fluorophényle)-6,7-diméthoxyquinazoline-4-amine
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
Poids de la formule 333.068