Learn More
O-dianisidine, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463367 5 g 5g
11473367 25 g 25g
11483367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17150.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244.294 g/mol
o-Dianisidine is used as a redox indicator. It is used as an intermediate for the preparation of azo dyes, pigments and o-dianisidine diisocyanate, which finds application in adhesives, polyurethane elastomers and resins. It is also used in various industries like leather, paper, plastics, rubber, and textiles. It acts as a reagent to detect metals, thiocyanates, and nitrites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
LʼO-dianisidine est utilisée comme indicateur redox. Elle est utilisée comme intermédiaire pour la préparation des colorants azoïques, des pigments et du diisocyanate dʼo-dianisidine, qui trouve son application dans les adhésifs, les élastomères et les résines de polyuréthane. Elle est également utilisée dans diverses industries telles que le cuir, le papier, les plastiques, le caoutchouc et les textiles. Elle agit comme réactif pour détecter les métaux, les thiocyanates et les nitrites.
Solubilité
Soluble dans lʼalcool, le benzène, lʼéther, le chloroforme, lʼacétone, la plupart des solvants organiques et des lipides. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-90-4
Formule moléculaire C14H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.294
Numéro MDL MFCD00008372
Clé InChI JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
CID PubChem 8411
ChEBI CHEBI:82321
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthoxyphényl)-2-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Dianisidine
Point de fusion 134°C to 138°C
Point d’éclair 206°C (402°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 5 g
Beilstein 1879884
Merck Index 14,2991
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,acetone,most organic solvents and lipids. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 244.3
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Dianisidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine