Learn More
Dichlorhydrate d’o-dianisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403397 1 g 1g
11413397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17175.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20325-40-0 | C14H18Cl2N2O2 | 317.21 g/mol
It is suitable for use in ELISA procedures. In neurohistochemistry o-Dianisidine dihydrochloride has demonstrated perikaryal labeling as well as retrograde and anterograde transport to the primary olfactory cortex. It has also been used for a paper based-micro fluidic device to semi-quantitatively measure lactate, uric acid, and glucose. 3,3'-Dimethoxybenzidine is used principally as an intermediate in the production of commercial bisazobiphenyl dyes for coloring textiles, paper, plastic, rubber, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle adaptée à une utilisation dans les procédures ELISA. En neurohistochimie, le dichlorhydrate d’o-dianisidine présente un marquage de la zone péricaryale ainsi qu’un transport rétrograde et antérograde vers le cortex olfactif primaire. Il a également été utilisé dans un dispositif micro-fluidique à base de papier pour mesurer semi-quantitativement le lactate, l’acide urique et le glucose. La 3,3′-diméthoxybenzidine est utilisée principalement comme intermédiaire dans la production de colorants commerciaux de bisazobiphényle pour la coloration des textiles, du papier, du plastique, du caoutchouc et du cuir.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml). Elle se dissout dans l’alcool éthylique, l’acide et les solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20325-40-0
Formule moléculaire C14H18Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 317.21
Numéro MDL MFCD00012488
Clé InChI UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
CID PubChem 62311
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthoxyphényl)-2-méthoxyaniline ; Dichlorhydrate
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Dianisidine dihydrochloride
Point de fusion 268°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 1 g
Beilstein 3917996
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml). It dissolves in ethyl alcohol ,acid and in organic solvent.
Poids de la formule 317.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Dianisidine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine dihydrochloride