Learn More
o-Dianisidine, base libre, 99,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11437890 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437890 25 g -
11417890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437890 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210153625
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 119-90-4
Formule moléculaire C14H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.294
Clé InChI JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
CID PubChem 8411
ChEBI CHEBI:82321
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthoxyphényl)-2-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Dianisidine, free base
Couleur Marron
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Quantité 25 g
Poids de la formule 244.3
Forme physique Poudre