Learn More
O-[(éthoxycarbonyl)cyanométhylénamino]-N,N,N’,N’-tétrafluoroborate de tétraméthyluronium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395015 5 g 5g
11385015 1 g 1g
11305025 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18496.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136849-72-4 | C10H17BF4N4O3 | 328.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136849-72-4
Formule moléculaire C10H17BF4N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 328.07
Numéro MDL MFCD00192127 MFCD00192127
Clé InChI FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme totu, o-cyano ethoxycarbonyl methylenamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium bf4, e-2-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n'n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyl uronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarboxyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
CID PubChem 9601231
Nom IUPAC [[(E)-(1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthylidène)amino]oxy-(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazane ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N(C)C)=[N+](C)C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Point de fusion 143°C to 146°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 328.08
Pourcentage de pureté 97%