Learn More
O-((Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino)-N,N,N',N'-tetramethyluronium BF4, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10752623 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10752623 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10752623 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-((Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino)-N,N,N';,N';-tetramethyluronium BF4
Note relative au nom 98%
CAS 136849-72-4
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141°C to 147°C
Couleur Blanc à jaune
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H17BF4N4O3
Numéro MDL MFCD00192127 MFCD00192127
Quantité 25 g
Synonyme totu, o-cyano ethoxycarbonyl methylenamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium bf4, e-2-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n'n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyl uronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarboxyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Clé InChI FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N(C)C)=[N+](C)C)C#N
Nom IUPAC ethyl cyano({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methoxy]imino})formate; tetrafluoroboranuide
Poids moléculaire (g/mol) 328.07
CID PubChem 9601231
Poids de la formule 327.95
Forme physique Crystalline Powder