Learn More
o-Hydroxy-alpha,alpha-diméthylbenzyl alcool, TRC
Code produit 30408294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408294 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408294 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9413801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Formule moléculaire C9H12O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropan-2-yl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837