Learn More
o-Hydroxy-alpha,alpha-diméthylbenzyl alcool, TRC
Code produit 30392703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392703 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392703 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH941380100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Formule moléculaire C9H12O2
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropan-2-yl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837