Learn More
o-iodochlorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Iodochlorobenzene |
| CAS | 615-41-8 |
| Formule moléculaire | C6H4ClI |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1I |
| Nom IUPAC | 1-chloro-2-iodobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.45 |
| Poids de la formule | 237.9046 |