Learn More
acide o-iodohippurique, TRC
Code produit 30406844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406844 1 g -
30395604 10 g 10g
30405649 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7065401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-58-0
Formule moléculaire C9 H8 I N O3
Poids moléculaire (g/mol) 305.07
Synonyme Glycine, N-(2-iodobenzoyl)-, Hippuric acid, o-iodo- (6CI,8CI), N-(2-Iodobenzoyl)glycine, 2-Iodohippuric acid, N-(o-Iodobenzoyl)glycine, o-Iodohippuric acid
Nom IUPAC Acide acétique 2-[(2-iodobenzoyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1I
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Iodohippuric Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Poids de la formule 304.9549