Learn More
o-isopropoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Isopropoxyphenol |
| CAS | 4812-20-8 |
| Formule moléculaire | C9 H12 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Isopropoxyphenol, Phenol, 2-(1-methylethoxy)- (9CI, ACI), 2-(1-Methylethoxy)phenol (ACI), Phenol, o-isopropoxy- (7CI, 8CI), 1-Hydroxy-2-isopropoxybenzene, 2-(2-Propoxy)phenol, 2-(Propan-2-yloxy)phenol, 2-IPP, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropyloxyphenol, Catechol monoisopropyl ether, o-Isopropoxyphenol, ortho-Isopropoxyphenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccccc1O |
| Nom IUPAC | 2-propan-2-yloxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
| Poids de la formule | 152.0837 |