Learn More
o-isopropoxyphénol, TRC
Code produit 30404635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8234001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropoxyphenol
CAS 4812-20-8
Formule moléculaire C9 H12 O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Isopropoxyphenol, Phenol, 2-(1-methylethoxy)- (9CI, ACI), 2-(1-Methylethoxy)phenol (ACI), Phenol, o-isopropoxy- (7CI, 8CI), 1-Hydroxy-2-isopropoxybenzene, 2-(2-Propoxy)phenol, 2-(Propan-2-yloxy)phenol, 2-IPP, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropyloxyphenol, Catechol monoisopropyl ether, o-Isopropoxyphenol, ortho-Isopropoxyphenol
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)Oc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837