Learn More
O-Isopropyl Ethylthiocarbamate, TRC
Code produit 30422129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422129 10 g -
30414901 5 g 5g
30416253 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO24744010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-98-0
Formule moléculaire C6 H13 N O S
Poids moléculaire (g/mol) 147.238
Synonyme Carbamic acid, ethylthio-, O-isopropyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester (9CI), O-(1-Methylethyl) N-ethylcarbamothioate, Ethylthiocarbamic acid, O-isopropyl ester, Minerec 2030, O-Isopropyl N-ethylthiocarbamate, O-Isopropyl N-ethylthionocarbamate, O-Isopropyl ethylthiocarbamate, XKP 03, Z 200, Z 200 (flotation agent)
Nom IUPAC O-propan-2-yl N-éthylcarbamothioate
SMILES CCNC(=S)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-O-isopropylthiocarbamate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7-6(9)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,7,9)
Poids de la formule 147.0718