Learn More
o-isopropylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Isopropylaniline |
| CAS | 643-28-7 |
| Formule moléculaire | C9H13N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (2-Isopropylphenyl)amine, 1-Amino-2-isopropylbenzene, 2-(1-Methylethyl)aniline, 2-(1-Methylethyl)benzenamine, 2-Aminoisopropylbenzene, 2-Isopropylaniline, 2-Isopropylbenzenamine, [2-(1-Methylethyl)phenyl]amine, o-Aminocumene, o-Aminoisopropylbenzene, o-Cumidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccccc1N |
| Nom IUPAC | 2-propane-2-ylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.21 |
| Poids de la formule | 135.1048 |