Learn More
o-isopropylaniline, TRC
Code produit 30395020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395020 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82417025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Isopropylaniline
CAS 643-28-7
Formule moléculaire C9H13N
Quantité 25 g
Synonyme (2-Isopropylphenyl)amine, 1-Amino-2-isopropylbenzene, 2-(1-Methylethyl)aniline, 2-(1-Methylethyl)benzenamine, 2-Aminoisopropylbenzene, 2-Isopropylaniline, 2-Isopropylbenzenamine, [2-(1-Methylethyl)phenyl]amine, o-Aminocumene, o-Aminoisopropylbenzene, o-Cumidine
Formule InChI InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccccc1N
Nom IUPAC 2-propane-2-ylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Poids de la formule 135.1048