Learn More
O-Methyl Chlorthalidone, TRC
Code produit 30466363
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466363 500 mg 500mg
30472292 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30466363 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM265165500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96512-76-4
Formule moléculaire C15 H13 Cl N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 352.793
Synonyme 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-methoxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide
Nom IUPAC 2-chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide
SMILES COC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methyl Chlorthalidone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H13ClN2O4S/c1-22-15(11-5-3-2-4-10(11)14(19)18-15)9-6-7-12(16)13(8-9)23(17,20)21/h2-8H,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21)
Poids de la formule 352.028