Learn More
O-Methyl-L-threonine, TRC
Code produit 30476005
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476005 100 mg 100mg
30477232 50 mg 50mg
30474897 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM329983100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4144-02-9
Formule moléculaire C5H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Synonyme (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic Acid, L-O-Methylthreonine, O-Methylthreonine
Nom IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-methoxybutanoic acid
SMILES CO[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methyl-L-threonine
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 133.0739
Conditions d’expédition Room Temperature