Learn More
O-méthyl mycophénolate Mofetil (Impureté EP D), TRC
Code produit 30477281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477281 1 mg 1mg
30476209 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30477281 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3205451MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1322681-37-7
Formule moléculaire C24 H33 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 447.52
Synonyme 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)-, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4,6-Dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, Mycophenolate Mofetil Imp. D (EP)
Nom IUPAC 2-morpholine-4-yléthyle (E)-6-(4,6-diméthoxy-7-méthyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoate
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(OC)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methyl Mycophenolate Mofetil (EP Impurity D)
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H33NO7/c1-16(6-8-20(26)31-14-11-25-9-12-30-13-10-25)5-7-18-22(28-3)17(2)19-15-32-24(27)21(19)23(18)29-4/h5H,6-15H2,1-4H3/b16-5+
Poids de la formule 447.2257