Learn More
Hémisulfate de O-méthylisourée, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10591481 25 g 25g
10347990 250 g 250g
10423645 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10591481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233030250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 52328-05-9 | 0·5 H2SO4 | 123.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52328-05-9
Formule moléculaire 0·5 H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 123.12
Numéro MDL MFCD00040594
Clé InChI QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
CID PubChem 11357018
Nom IUPAC Carbamimidate de méthyle ; acide sulfurique
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methylisourea hemisulfate
Note relative au nom 94%
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147°C to 153°C
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 0·5H2SO4
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L water (20°C)
Poids de la formule 123.12
Pourcentage de pureté 94%