Learn More
Hémisulfate de O-méthylisourée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419527 50 g 50g
11429527 250 g 250g
11409527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11419527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22036.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 52328-05-9 | C4H14N4O6S | 246.238 g/mol
O-Methylisoureahemisulfate is used for the synthesis of fluorouracil antineoplastic and anthelmintic imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’O-méthylisoureahemisulfate est utilisé pour la synthèse de l’antinéoplasique fluorouracile et de l’imidazole anthelmintique.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques, l’eau, le méthanol et l’éthanol
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52328-05-9
Formule moléculaire C4H14N4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 246.238
Numéro MDL MFCD00040594
Clé InChI QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
CID PubChem 11357018
Nom IUPAC Carbamimidate de méthyle ; acide sulfurique
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methylisourea hemisulfate
Point de fusion 163°C to 167°C
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol
Poids de la formule 123.12
Pourcentage de pureté 99%