Learn More
O-Méthylisourée Hémisulfate, TRC
Code produit 30473674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473674 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3132905G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methylisourea Hemisulfate
CAS 52328-05-9
Formule moléculaire C2H6N2O.HO2S0.5
Quantité 5 g
Synonyme Methoxyformamidine Sulfate, O-Methylisourea Hydrogen Sulfate, O-Methylisouronium Sulfate, O-Methylpseudourea Sulfate, Carbamimidic Acid Methyl Ester Sulfate
Formule InChI InChI=1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC Carbamimidate de méthyle ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 246.25
Poids de la formule 246.0634