Learn More
Acide o-méthylpodocarpique, TRC
Code produit 30469050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469050 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469050 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM21148025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methylpodocarpic Acid
CAS 10037-26-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18 H24 O3
Quantité 25 mg
Synonyme o-Methylpodocarpic Acid, 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-, [1S-(1α,4aα,10aβ)]-, Podocarpa-8,11,13-trien-16-oic acid, 12-methoxy- (8CI), (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxyli
Formule InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-17-9-4-10-18(2,16(19)20)15(17)8-6-12-5-7-13(21-3)11-14(12)17/h5,7,11,15H,4,6,8-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t15-,17-,18+/m1/s1
SMILES COc1ccc2CC[C@H]3[C@](C)(CCC[C@]3(C)c2c1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (1S,4aS,10aR)-6-méthoxy-1,4a-diméthyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophénanthrène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 288.381
Poids de la formule 288.173
Pourcentage de pureté >95