Learn More
o-Nicotine, TRC
Code produit 30469218
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30469218 10 mg
30468621 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30469218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN41250010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23950-04-1
Formule moléculaire C10 H14 N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Synonyme Pyridine, 2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, α-Nicotine (7CI), 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
Nom IUPAC 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMILES CN1CCCC1c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Nicotine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-8-4-6-10(12)9-5-2-3-7-11-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
Poids de la formule 162.1157