Learn More
o-nitroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
20 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10755231 20 g Flacon en verre 20g
10113230 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10755231 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 128320200
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 577-59-3
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00007144
Clé InChI SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
CID PubChem 11346
Nom IUPAC 1-(2-nitrophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau o-Nitroacetophenone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28.0°C to 30.0°C
Point d’ébullition 159.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5520
Quantité 20 g
Beilstein 07, 288
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • o-Nitroacetophenone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.