Learn More
o-Nitrophényl 2-acétamido-2-désoxy-α-D-galactopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 23646-67-5 |
| Formule moléculaire | C14 H18 N2 O8 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-5-3-2-4-8(9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(2-nitrophénoxy)oxan-3-yl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 342.3 |
| Poids de la formule | 342.1063 |