Learn More
o-Nitrophényl b-D-Galactopyranoside, TRC
Code produit 30135882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135882 5 g 5g
30009581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135882 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5035805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-07-3
Formule moléculaire C12 H15 N O8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Synonyme β-D-Galactopyranoside, 2-nitrophenyl, Galactopyranoside, o-nitrophenyl, β-D- (6CI,8CI), 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, 2-Nitrophenyl β-D-galactoside, NSC 83631, ONPG, o-NPG, o-Nitrophenol β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactoside, o-Nitrophenyl β-galactoside, o-Nitrophenyl-β-galactopyranoside
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(2-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Poids de la formule 301.0798