Learn More
Acide (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartrique, TRC
Code produit 30371636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371636 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371636 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49438510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric Acid
CAS 32634-66-5
Formule moléculaire C20 H18 O8
Quantité 10 g
Synonyme (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-butanedioic Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, [R-(R*,R*)]-, (-)-Di-O,O' p-toluyltartaric acid, (-)-Di-O,O'-p-toluoyltartaric acid, (-)-Di-O-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-Di-p-toluoyltartaric acid, (-)-O,O-Di-p-toluoyltartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di(p-toluoyl)tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid, (R,R)-O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid, Di-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-p-Toluoyl-d-tartaric acid, Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, L-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, L-Di-p-toluoyltartaric acid, O,O'-Di-p-toluoyl-(2R,3R)-tartaric acid, Tartaric acid, di-p-toluate
Formule InChI InChI=1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2,3-bis[(4-méthylbenzoyl)oxy]butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 386.35
Poids de la formule 386.1002