Learn More
Sel de sodium de O,O-diéthylthiophosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O,O-Diethyl Thiophosphate Sodium Salt |
| CAS | 5852-63-1 |
| Formule moléculaire | C4H10NaO3PS |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Sodium Diethyl Thionophosphate, Ethyl Sodium Phosphorothioate ((EtO)2(NaO)PS) (7CI), Ethyl Sodium Phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic Acid, O,O-Diethyl Ester, Sodium Salt (8CI,9CI), O,O-Diethyl S-Sodium Phosphorothioate, O,O-Diethyl Phosphorothioate S-Sodium Salt, Sodium O,O-Diethyl Phosphorothioate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11O3PS.Na/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCOP(=S)(O[Na])OCC |
| Nom IUPAC | dietoxifosfinotioiloxisodio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.15 |
| Poids de la formule | 191.999 |