Learn More
O,O-Diméthyl Dithiophosphate (~90 %), TRC
Code produit 30007753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007753 500 mg 500mg
30006656 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD465742500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 756-80-9
Formule moléculaire C2H7O2PS2
Poids moléculaire (g/mol) 158.18
Synonyme Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
Nom IUPAC O,O-diméthyle S-phosphorodithioate d’hydrogène
SMILES S=P(OC)(S)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
Poids de la formule 157.96