Learn More
Sel d'ammonium de O,O-diméthyl dithiophosphate, TRC
Code produit 30385995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385995 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD472740500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O,O-Dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt
CAS 1066-97-3
Formule moléculaire C2 H6 O2 P S2 . H4 N
Quantité 500 mg
Synonyme Ammonium methyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-dimethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium dimethyldithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyldithiophosphoric acid ammonium salt
Formule InChI InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
SMILES [NH4+].COP(=S)([S-])OC
Nom IUPAC azanio;dimetoxi-sulfanilideno-sulfido-λ ^{5}-fosfano
Poids moléculaire (g/mol) 175.21
Poids de la formule 174.9891