Learn More
Sel d'ammonium de O,O-diméthyl dithiophosphate, TRC
Code produit 30386736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4727401G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O,O-Dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt
CAS 1066-97-3
Formule moléculaire C2 H6 O2 P S2 . H4 N
Quantité 1 g
Synonyme Ammonium methyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-dimethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium dimethyldithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyldithiophosphoric acid ammonium salt
Formule InChI InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
SMILES [NH4+].COP(=S)([S-])OC
Nom IUPAC azanio;dimetoxi-sulfanilideno-sulfido-λ ^{5}-fosfano
Poids moléculaire (g/mol) 175.21
Poids de la formule 174.9891