Learn More
O,O-Diméthyl dithiophosphate, TRC
Code produit 30384265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384265 500 mg 500mg
30379493 10 g 10g
30379669 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD465740500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
CAS 756-80-9
Formule moléculaire C2H7O2PS2
Quantité 500 mg
Synonyme Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
Formule InChI InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
SMILES S=P(OC)(S)OC
Nom IUPAC O,O-diméthyle S-hydrogén phosphorodithioate
Poids moléculaire (g/mol) 158.18
Poids de la formule 157.96