Learn More
Sel d’ammonium O,O-Diméthyl phosphorothionate, TRC
Code produit 30134629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134629 10 g 10g
30010758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134629 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47762010G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40633-14-5
Formule moléculaire C2 H6 O3 P S . H4 N
Poids moléculaire (g/mol) 159.14
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium methyl phosphorothioate ((NH4O)(MeO)2PS) (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (9CI), Ammonium O,O-dimethyl phosphorothioate, Ammonium O,O-dimethyl thiophosphate, Ammonium dimethyl phosphorothioate
Nom IUPAC azanium ; [méthoxy(sulfido)phosphoryl]oxyméthane
SMILES [NH4+].COP(=O)([S-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau O,O-Dimethyl Phosphorothionate Ammonium Salt
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3
Poids de la formule 159.0119