Learn More
O,O,S-Triméthyl Dithiophosphate, TRC
Code produit 18062920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062920 50 mg 50mg
18031910 100 mg 100mg
18030420 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18062920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79669050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2953-29-9
Formule moléculaire C3 H9 O2 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 172.21
Synonyme Phosphorodithioic acid, O,O,S-trimethyl ester, Methyl phosphorodithioate ((MeO)2(MeS)PS) (6CI), Methyl phosphorodithioate (7CI), O,O,S-Trimethyl dithiophosphate, O,O,S-Trimethyl phosphorodithioate
Nom IUPAC Diméthoxy-méthylsulfanyl-sulfanylidène-^λ{5}-phosphane
SMILES COP(=S)(OC)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau O,O,S-Trimethyldithiophosphate
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H9O2PS2/c1-4-6(7,5-2)8-3/h1-3H3
Poids de la formule 171.9782
Pourcentage de pureté >95%