Learn More
Acide o-orsellinique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15571832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15571832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15571832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453290010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 480-64-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 480-64-8
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD16661187
Clé InChI AMKYESDOVDKZKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orsellinic acid, orsellic acid, o-orsellinic acid, orcinolcarboxylic acid, 4,6-dihydroxy-o-toluic acid, unii-11xla0494b, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl, 2,4-dihydroxy-6-methyl-benzoic acid, orsellinate, 4,6-dihydroxy-2-methylbenzoic acid
CID PubChem 68072
ChEBI CHEBI:32807
Nom IUPAC Acide2,4-dihydroxy-6-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Orsellinic acid monohydrate
Point de fusion 152.0°C to 153.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Orsellinic acid hydrate, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.