Learn More
O-Pentylresorifine, TRC
Code produit 30422953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30422953 10 mg 10mg
30416533 50 mg 50mg
30427327 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422953 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28420010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87687-03-4
Formule moléculaire C17 H17 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 283.32
Synonyme 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin
Nom IUPAC 7-pentoxyphénoxazine-3-une
SMILES CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Pentylresorufin
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
Poids de la formule 283.1208