Learn More
O-Pentylresorifine, TRC
Code produit 30427327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427327 1 mg -
30422953 10 mg 10mg
30416533 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2842001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87687-03-4
Formule moléculaire C17 H17 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 283.32
Synonyme 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin
Nom IUPAC 7-pentoxyphénoxazine-3-une
SMILES CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Pentylresorufin
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
Poids de la formule 283.1208