Learn More
Hydrochlorure d’O-((Perfluorophenyl)méthyl)hydroxylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H |
| Poids de la formule | 248.998 |