Learn More
O-Phenetidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10246290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
5mL
Code produit. 10246290
Marque: Thermo Scientific Acros 233480050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 94-70-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-70-2
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00007689
Clé InChI ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenetidine, 2-aminophenetole, benzenamine, 2-ethoxy, o-ethoxyaniline, 2-ethoxybenzenamine, o-aminophenetole, 2-ethoxyphenylamine, ethoxyaniline, 2-phenetidine, benzenamine, ar-ethoxy
CID PubChem 7203
Nom IUPAC 2-éthoxyaniline
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phenetidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20.0°C
Couleur Rouge
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 230.0°C to 233.0°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5540 to 1.5560
Quantité 5 mL
Merck Index 15, 7341
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Phenetidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.